Kluczowe dokumenty
Y0000798
Pholcodine for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Pholcodine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H30N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
398.50
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
pholcodine
producent / nazwa handlowa
EDQM
kontrola substancji
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N6(CCOCC6)CCOc1c2c3c(cc1)C[C@H]4N(CC[C@]53[C@@H](O2)[C@H](C=CC54)O)C
InChI
1S/C23H30N2O4/c1-24-7-6-23-16-3-4-18(26)22(23)29-21-19(5-2-15(20(21)23)14-17(16)24)28-13-10-25-8-11-27-12-9-25/h2-5,16-18,22,26H,6-14H2,1H3/t16?,17-,18+,22+,23+/m1/s1
Klucz InChI
GPFAJKDEDBRFOS-SLITUTQKSA-N
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
Pholcodine for peak identification EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania wyłącznie w badaniach laboratoryjnych zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S G O Johansson et al.
Allergy, 65(4), 498-502 (2009-10-03)
The aim of this study was to test, on a multinational level, the pholcodine (PHO) hypothesis, i.e. that the consumption of PHO-containing cough mixtures could cause higher prevalence of IgE antibodies to PHO, morphine (MOR) and suxamethonium (SUX). As a
Pholcodine caused anaphylaxis in Sweden 30 years ago.
S G O Johansson et al.
Allergy, 64(5), 820-821 (2009-02-13)
Oliver M Denk et al.
The Journal of pharmacy and pharmacology, 54(1), 87-98 (2002-02-07)
Previously, a dimorpholinoethyl pholcodine manufacturing impurity was reported to be present in some samples of pholcodine. Apart from this impurity and morphine, other unknown impurities were detected in all the samples analysed by HPLC and micellar electrokinetic capillary chromatography. In
E Florvaag et al.
Allergy, 66(7), 955-960 (2011-01-19)
IgE-mediated anaphylaxis to neuromuscular blocking agents (NMBA), frequent in Norway, was proposed to be caused by exposure to pholcodine (PHO) carrying the allergenic quarternary ammonium ion epitope. Consequently, the PHO-containing drug was withdrawn from the market in March 2007. Describe
M Jairaj et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 32(12), 1093-1107 (2003-02-21)
1. Pholcodine (3-morpholinoethylmorphine), a semi-synthetic alkaloid, is widely used as an antitussive agent. 2. Norpholcodine [7,8-didehydro-4,5alpha-epoxy-3-(2-morpholinoethoxy)morphinan-6alpha-ol] (NP) and pholcodine-N-oxide [1(9a)-dehydro-(4aR,5S,7aR,9cS,12S)-4a,5,7a,8,9,9a-hexahydro-5-hydroxy-12-methyl-3-morpholinoethoxy-1H-8,9,c-(iminoethano)phenanthro[4,5-bcd] furan-12-oxide] (PNOX) were identified in incubations of pholcodine with freshly isolated rat hepatocytes by liquid chromatography/electrospray-mass spectrometry (LC/ESI-MS). 3. Synthesized