Y0000612
Dopexamine dihydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
dopexamine
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Cl-].[Cl-].N(CCCCCCNCCc2ccccc2)CCc1cc(c(cc1)O)O.[H+].[H+]
InChI
1S/C22H32N2O2.2ClH/c25-21-11-10-20(18-22(21)26)13-17-24-15-7-2-1-6-14-23-16-12-19-8-4-3-5-9-19;;/h3-5,8-11,18,23-26H,1-2,6-7,12-17H2;2*1H
Klucz InChI
VPDULUNRSQWWJB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)