Merck
Wszystkie zdjęcia(9)
Kluczowe dokumenty
ZRB2442
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-AGTR1, klon 1I12 10889 Królik monoklonalny
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
AT1AR, AT1BR, Receptor AT1, Receptor angiotensyny II typu 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1I12, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 41.06 kDa
observed mol wt ~52 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human, mouse
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
rat, canine, bovine
opakowanie
antibody small pack of 25
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
N-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... AGTR1(185)
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 stanowią całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego systemu ekspresji rekombinowanej, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej konsystencji między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 1I12 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa receptor angiotensyny II typu 1 (AGTR1). Celuje w epitop w obrębie 14 aminokwasów od pierwszej domeny zewnątrzkomórkowej w regionie N-końcowym.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 14 aminokwasom z pierwszej domeny zewnątrzkomórkowej w regionie N-końcowym ludzkiego receptora angiotensyny II typu 1 (AGTR1).
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie tkanki wątroby ludzkiej.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło AGTR1 w lizacie ludzkiej tkanki wątroby.
Testowane aplikacje
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wiązała peptyd AGTR1 z KD 4,0 x 10-6 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 tego przeciwciała wykryło AGTR1 w komórkach HeLa, HepG2 i NIH3T3.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Receptor angiotensyny II typu 1 (UniProt: P30556; znany również jako AT1AR, AT1BR, receptor angiotensyny II typu 1, receptor AT1) jest kodowany przez gen AGTR1 (znany również jako AGTR1A, AGTR1B, AT2R1, AT2R1B) (Gene ID: 185) u człowieka. AGTR1 jest wieloprzepustową glikoproteiną błonową z rodziny receptorów sprzężonych z białkiem G z siedmioma domenami transbłonowymi. Służy jako receptor dla angiotensyny II, która działa jako kluczowy regulator ciśnienia krwi i retencji sodu przez nerki. Aktywowany receptor łączy się z białkiem G(q), a tym samym aktywuje fosfolipazę C i zwiększa poziom cytozolowego Ca2+, co z kolei wyzwala odpowiedzi komórkowe, takie jak stymulacja kinazy białkowej C. Nadmierna stymulacja ATGR1 prowadzi do nadciśnienia, przerostu układu sercowo-naczyniowego i zwłóknienia, podczas gdy blokowanie jego aktywności obniża ciśnienie krwi. Dwa podtypy AGTR1 (AGTR1A i AGTR1B) zostały opisane u ludzi, myszy i szczurów. Łączy je znaczna homologia sekwencji i szeroka dystrybucja tkankowa. AGTR1A predomina
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 µL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 µl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)