Y0000533
Valnemulin hydrogen tartrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C35H58N2O11S
Masa cząsteczkowa:
714.91
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
valnemulin
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Winian wodorowinianu walnemuliny EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)