Y0000012
Hymecromone impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Resorcinol, 1,3-Benzenediol
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
gęstość pary
3.8 (vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 21.1 °C)
rodzina API
hymecromone
temp. samozapłonu
1126 °F
producent / nazwa handlowa
EDQM
tw
178 °C/16 mmHg (lit.)
mp
109-112 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Oc1cccc(O)c1
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,7-8H
Klucz InChI
GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 Oral - STOT SE 2 Oral
Organy docelowe
Central nervous system,Blood, Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
260.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
127 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)