Merck
614319
Sigma-Aldrich
Resorcinol-d6
98 atom % D, 98% (CP)
Synonim(y):
1,3-Dihydroxybenzene-d6
About This Item
Wzór liniowy:
C6D4(OD)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
98% (CP)
Postać
solid
tw
178 °C/16 mmHg (lit.)
mp
109-112 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
[2H]Oc1c([2H])c([2H])c([2H])c(O[2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,7-8H/i1D,2D,3D,4D/hD2
Klucz InChI
GHMLBKRAJCXXBS-UDDMDDBKSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 1 Oral - STOT SE 2 Oral
Organy docelowe
Central nervous system,Blood, Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
260.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
127 °C - closed cup