Merck
16966
Supelco
Aldicarb-(N-methyl-13C,d3 carbamoyl-13C)
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
(1E)-2-Methyl-2-(methylthio)-O-[(methyl-13C-d3-amino)carbonyl-13C]oxime propanal
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C2C5D3H11N2O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.27
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
77101502
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
opis
Isotopic Enrichment ≥98%
linia produktu
PESTANAL®
Próba
≥98.5% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
przesunięcie masy
M+5
temp. przechowywania
−20°C
−20°C
ciąg SMILES
[2H][13C]([2H])([2H])N[13C](=O)O\N=C\C(C)(C)SC
InChI
1S/C7H14N2O2S/c1-7(2,12-4)5-9-11-6(10)8-3/h5H,1-4H3,(H,8,10)/b9-5+/i3+1D3,6+1
Klucz InChI
QGLZXHRNAYXIBU-FONWFMSDSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aldicarb-(N-methyl-13C,d3, carbamoyl-13C) is an isotope-labeled analog of aldicarb, a carbamate pesticide, used as an insecticide and nematicide for the control of pests in agriculture.
Zastosowanie
Isotope-labeled compounds are increasingly used in isotope dilution mass spectrometry (IDMS) for the quantitative analysis of pesticides. The main advantage of using the IDMS technique is because isotope-labeled compounds have nearly the same physical properties as their non-labeled counterpart analog, and thus show identical behavior during the workup and sample preparation process. This helps in overcoming the problems of matrix effects generally encountered in the usual LC-MS/GC-MS analysis potentially resulting in biased results. By spiking the sample before workup with its isotope labeled analog, the loss of analyte that leads to matrix effects can be determined and compensated.
Komentarz do analizy
Isotopic Enrichment ≥98%
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Aldicarb poisoning
Ragouc-Sengler C, et al.
Human & Experimental Toxicology, 19(12), 657-662 (2000)