Kluczowe dokumenty
VT070943
Alicyclobacillus acidoterrestris CECT 7094 Vitroids™
80-130 CFU mean value range, certified reference material, suitable for microbiology, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
A. acidoterrestris CECT® 7094 Vitroids™, Alicyclobacillus acidoterrestris CECT® 7094 Vitroids™, Certified reference material, Microbiological standards
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
agency
ISO 17034
ISO/IEC 17025
Postać
solid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
opakowanie
pack of 10 discs
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Zastosowanie
microbiology
temp. przechowywania
−20°C
przydatność
Alicyclobacillus acidoterrestris
Alicyclobacillus spp.
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Ready-to-use at convenient CFU ranges
- No dilution required
- Quick rehydration in 10 minutes
- 2-3 years of shelf life in a standard -20 °C freezer
- Complete with a comprehensive certificate of analysis
- No maintenance of stock cultures
- No recovery time or pre-enrichment step is necessary
- Robust, efficient, and reliable
- Easy-to-use
- Cost-effective
Inne uwagi
Other cell culture collections:
- DSM 3922
- ATCC® 49025
Strain History
CECT, 2005 < CIP, 1999 < ATCC < K. Poralla (Bacillus acidoterrestris) < B. Hippchen < G. Deinhard
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Powiązane treści
Poznaj certyfikowane mikrobiologiczne materiały referencyjne: VITROIDS™, krążki LENTICULE® firmy Millipore®. Idealne do testowania żywności, napojów i konopi indyjskich. Zamów już dziś.
Poznaj certyfikowane mikrobiologiczne materiały referencyjne: VITROIDS, krążki LENTICULE® firmy Supelco®. Idealne do testowania żywności, napojów i konopi indyjskich. Zamów już dziś.