Kluczowe dokumenty
T1975000
Triazolam
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
8-Chloro-6-[2-chlorophenyl]-1-methyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
triazolam
producent / nazwa handlowa
EDQM
kontrola substancji
USDEA Schedule I
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
ClC1=CC=CC=C1C2=NCC3=NN=C(C)N3C4=CC=C(Cl)C=C42
InChI
1S/C17H12Cl2N4/c1-10-21-22-16-9-20-17(12-4-2-3-5-14(12)19)13-8-11(18)6-7-15(13)23(10)16/h2-8H,9H2,1H3
Klucz InChI
JOFWLTCLBGQGBO-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... GABRA1(2554) , GABRA2(2555) , GABRA3(2556) , GABRA4(2557) , GABRA5(2558) , GABRA6(2559) , GABRB1(2560) , GABRB2(2561) , GABRB3(2562) , GABRD(2563) , GABRE(2564) , GABRG1(2565) , GABRG2(2566) , GABRG3(2567) , GABRP(2568) , GABRQ(55879)
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)