Kluczowe dokumenty
T0700000
Theobromine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
2,6-Dihydroxy-3,7-dimethylpurine, 3,7-Dihydro-3,7-dimethyl-1H-purine-2,6-dione, 3,7-Dimethylxanthine
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
theobromine
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
345-350 °C
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H]N1C(N(C)C2=C(N(C)C=N2)C1=O)=O
InChI
1S/C7H8N4O2/c1-10-3-8-5-4(10)6(12)9-7(13)11(5)2/h3H,1-2H3,(H,9,12,13)
Klucz InChI
YAPQBXQYLJRXSA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Xanthine is a purine base found in most human body tissues and fluids as well as in other organisms. Methylated xanthines (methylxanthines), which include caffeine, paraxanthine, theobromine, and theophylline, commonly used for their effects as mild stiµlants and as bronchodilators, notably in the treatment of asthma symptoms. This application shows the efficient separation of several common xanthines and may be applied their analysis in any number of desired matrices.