Kluczowe dokumenty
PHR1837
Theobromine
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Theobromine, 2,6-Dihydroxy-3,7-dimethylpurine, 3,7-Dihydro-3,7-dimethyl-1H-purine-2,6-dione, 3,7-Dimethylxanthine
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. T0700000
rodzina API
theobromine
Formularz
powder
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 100 mg
mp
345-350 °C
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H]N1C(N(C)C2=C(N(C)C=N2)C1=O)=O
InChI
1S/C7H8N4O2/c1-10-3-8-5-4(10)6(12)9-7(13)11(5)2/h3H,1-2H3,(H,9,12,13)
Klucz InChI
YAPQBXQYLJRXSA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Polecane produkty
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)