Kluczowe dokumenty
PHR1999
Caffeine Impurity C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
1,3,9-Trimethylxanthine, 1,3,9-TRIMETHYL-3,9-DIHYDRO -1H-PURINE-2,6-DIONE, 2,6-Dihydroxy-1,3,9-trimethylpurine, Isocaffeine
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
rodzina API
caffeine
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 50 mg
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
CN1C(=O)N(C)c2c(ncn2C)C1=O
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-5-6(10)11(2)8(14)12(3)7(5)13/h4H,1-3H3
Klucz InChI
LPHGQDQBBGAPDZ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Polecane produkty
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)