PHR1951
Caffeine Impurity E Nitrate (Caffeidine Nitrate)
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
N,1-Dimethyl-4-(Methylamino)-1H-Imidazole-5-Carbocamide Nitrate (Caffeine Impurity E Nitrate) (Caffeidine Nitrate), N,1-DIMETHYL-4-(METHYLAMINO)-1H-IMIDAZOLE-5-CARBOXAMIDE NITRATE
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
rodzina API
caffeine
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 30 mg
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)