Merck
SMB01382
Sigma-Aldrich
2-Methoxyestrone
≥95% (HPLC), from synthetic, solid
Synonim(y):
2,3-Dihydroxy-1,3,5(10)-estratrien-17-one 2-methyl ether, 2-Hydroxyestrone 2-methyl ether, 3-Hydroxy-2-methoxy-1,3,5(10)-estratrien-17-one
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H24O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
300.39
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.79
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
solid
mp
187-190 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[C@@]12[C@](CCC2=O)([H])[C@]3([H])CCC4=CC(O)=C(OC)C=C4[C@@]3([H])CC1
InChI
1S/C19H24O3/c1-19-8-7-12-13(15(19)5-6-18(19)21)4-3-11-9-16(20)17(22-2)10-14(11)12/h9-10,12-13,15,20H,3-8H2,1-2H3/t12-,13+,15-,19-/m0/s1
Klucz InChI
WHEUWNKSCXYKBU-QPWUGHHJSA-N
Opis ogólny
2-metoksyestron jest endogennym, naturalnie występującym metoksylowanym estrogenem katecholowym i metabolitem estronu utworzonym przez O-metylotransferazę katecholową poprzez pośredni 2-hydroksyestron. W przeciwieństwie do estronu, ale podobnie jak 2-hydroksyestron i 2-metoksyestradiol, 2-metoksyestron ma bardzo niskie powinowactwo do receptora estrogenowego i nie wykazuje znaczącej aktywności estrogenowej
Przechowywanie i stabilność
Wrażliwy na ciepło
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Urinary estrogen metabolites and gastric cancer risk among postmenopausal women.
Camargo MC, et al.
Cancer reports (Hoboken, N.J.), 5, e1574-e1574 (2022)