Merck
705705
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-13C,d3-estrone
≥98 atom %, 98% (CP)
Synonim(y):
2,3-Dihydroxy-1,3,5(10)-estratrien-17-one-2-methyl-13C,d3-ether, 2-Hydroxyestrone 2-methyl-13C,d3-ether, 3-Hydroxy-2-methoxy-13C,d3-1,3,5(10)-estratrien-17-one
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC18D3H21O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
304.40
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
czystość izotopowa
 13C
 D
≥98 atom %
Próba
98% (CP)
Postać
powder
metody
mass spectrometry (MS): suitable
przesunięcie masy
M+4
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C1CC[C@@]([C@]1(C)CC2)([H])[C@@]3([H])[C@@]2([H])C4=C(CC3)C=C(O)C(O[13C]([2H])([2H])[2H])=C4
InChI
1S/C19H24O3/c1-19-8-7-12-13(15(19)5-6-18(19)21)4-3-11-9-16(20)17(22-2)10-14(11)12/h9-10,12-13,15,20H,3-8H2,1-2H3/t12-,13+,15-,19-/m0/s1/i2+1D3
Klucz InChI
WHEUWNKSCXYKBU-KXBYASRSSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)