Merck
SMB01380
Sigma-Aldrich
4-Methoxyestrone
≥95% (HPLC), from synthetic, solid
Synonim(y):
3-Hydroxy-4-methoxyestra-1,3,5(10)-trien-17-one
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H24O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
300.39
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.25
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Postać
solid
warunki przechowywania
(Heat sensitive)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[C@@]12[C@](CCC2=O)([H])[C@@]3([H])[C@@](CC1)([H])C4=CC=C(O)C(OC)=C4CC3
Opis ogólny
4-Methoxyestrone is an endogenous, naturally occurring methoxylated catechol estrogen and an estrone metabolite formed by catechol O-methyltransferase via the intermediate 4-hydroxyestrone. It has estrogenic activity similarly to estrone and 4-hydroxyestrone.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)