Merck
SMB01358
Sigma-Aldrich
Lysylphenylalanine
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
KF, Lys-Phe, Lysyl-phenylalanine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H23N3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
293.36
Kod UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.26
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
solid
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC([C@H](CC1=CC=CC=C1)NC([C@@H](N)CCCCN)=O)=O
InChI
1S/C15H23N3O3/c16-9-5-4-8-12(17)14(19)18-13(15(20)21)10-11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7,12-13H,4-5,8-10,16-17H2,(H,18,19)(H,20,21)/t12-,13-/m0/s1
Klucz InChI
QCZYYEFXOBKCNQ-STQMWFEESA-N
Opis ogólny
Lysylphenylalanine is a dipeptide composed of lysine and phenylalanine.
Zastosowanie
Metabolomics research
Inne uwagi
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)