Merck
SMB01362
Sigma-Aldrich
Arginylphenylalanine
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
Arg-phe, Arginilofenyloalanina, Dipeptyd RF, RF
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H23N5O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
321.37
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.26
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
solid
kolor
white to beige
rozpuszczalność
water: soluble
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NC(NCCC[C@H](N)C(N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O)=O)=N
InChI
1S/C15H23N5O3/c16-11(7-4-8-19-15(17)18)13(21)20-12(14(22)23)9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,11-12H,4,7-9,16H2,(H,20,21)(H,22,23)(H4,17,18,19)/t11-,12-/m0/s1
Klucz InChI
PQBHGSGQZSOLIR-RYUDHWBXSA-N
Opis ogólny
Arginilofenyloalanina jest dipeptydem argininy i fenyloalaniny. Arg-phe jest uważany za metabolit wtórny i potencjalny biomarker wynikający ze spożycia niektórych pokarmów, takich jak kurczak lub świnie.
Zastosowanie
Arginilofenyloalanina może być wykorzystywana w badaniach biochemicznych i metabolomicznych.
Cechy i korzyści
  • Odpowiedni do badań metabolomicznych i biochemicznych
  • Wysokiej jakości związek odpowiedni do wielu zastosowań badawczych
Inne uwagi
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)