Merck
SMB01349
Sigma-Aldrich
Glutamyltyrosine
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
N-alfa-L-glutamylo-L-tyrozyna, N-alfa-glutamylotrozyna, Alpha-L-Glu-L-tyr, L-Glu-L-tyr, L-alfa-glutamylo-L-tyrozyna, L-glutamylo-L-tyrozyna, a-L-Glu-L-tyr, Alfa-glutamylo-tyrozyna, Alpha-Glu-tyr, a-Glu-tyr, a-glutamylo-tyrozyna
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H18N2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
310.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.24
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
powder or crystals
mp
186 °C
Zastosowanie
(Metabolomics research)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N(C(Cc1ccc(cc1)O)C(=O)O)C(=O)C(N)CCC(=O)O
InChI
1S/C14H18N2O6/c15-10(5-6-12(18)19)13(20)16-11(14(21)22)7-8-1-3-9(17)4-2-8/h1-4,10-11,17H,5-7,15H2,(H,16,20)(H,18,19)(H,21,22)
Klucz InChI
YSWHPLCDIMUKFE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Glutamylo-tyrozyna jest niekompletnym produktem rozpadu podczas trawienia lub katabolizmu białek. Wiadomo, że niektóre dipeptydy mają działanie fizjologiczne lub sygnalizujące komórki, chociaż większość z nich to po prostu krótkotrwałe produkty pośrednie na drodze do określonych szlaków degradacji aminokwasów po dalszej proteolizie.
Zastosowanie
Glutamyltyrozyna może być wykorzystywana w badaniach biochemicznych i metabolomicznych
Cechy i korzyści
  • Odpowiedni do badań metabolomicznych i biochemicznych
  • Wysokiej jakości związek odpowiedni do wielu zastosowań badawczych
Inne uwagi
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)