Kluczowe dokumenty
SMB01353
7-Aminoclonazepam
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
7-Amino-5-(2-chlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one, Aminoklonazepam, Chloraminazepam
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
powder
ciąg SMILES
Clc1c(cccc1)C2=NCC(=O)Nc3c2cc(cc3)N
InChI
1S/C15H12ClN3O/c16-12-4-2-1-3-10(12)15-11-7-9(17)5-6-13(11)19-14(20)8-18-15/h1-7H,8,17H2,(H,19,20)
Klucz InChI
HEFRPWRJTGLSSV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)