Merck
SMB01347
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-L-tryptophan
greener alternative
≥98% (HPLC)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H11FN2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.22
Beilstein:
5052680
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.26
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Aralez Bio
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
kolor
white
mp
238—239 °C
kategoria ekologicznej alternatywy
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccc(F)cc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H11FN2O2/c12-7-1-2-10-8(4-7)6(5-14-10)3-9(13)11(15)16/h1-2,4-5,9,14H,3,13H2,(H,15,16)/t9-/m0/s1
Klucz InChI
INPQIVHQSQUEAJ-VIFPVBQESA-N
Opis ogólny
Naszym celem jest dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. 5-Fluoro-L-tryptofan to pochodna tryptofanu z grupą fluorową w pozycji 5 pierścienia indolowego. Ta pochodna tryptofanu została wyprodukowana przy użyciu metody, która wytwarza mniej odpadów niż tradycyjne metody. Kliknij tutaj , aby uzyskać więcej informacji.
Zastosowanie
5-Fluoro-ʟ-tryptofan znajduje zastosowanie w biologii komórki, badaniach biochemicznych i metabolomicznych.
Działania biochem./fizjol.
5-Fluoro-Trp is nonspecifically cytotoxic. It is believed this is due to malfunctioning enzymes that have had replacements of Trp residues by 5-fluoro-Trp. However, at least one case is known where 5-fluoro-Trp substitution leads to significantly greater catalytic activity.
Cechy i korzyści
  • Może być stosowany w metabolomice i badaniach biochemicznych
  • Wysokiej jakości związek odpowiedni do wielu zastosowań badawczych
Inne uwagi
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)