Merck
SMB01342
Sigma-Aldrich
5-Methyl-L-tryptophan
greener alternative
≥98% (HPLC)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H14N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.26
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Aralez Bio
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
272—273 °C
kategoria ekologicznej alternatywy
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[N+H3][C@@H](Cc1c2c([nH]c1)ccc(c2)C)C(=O)[O-]
InChI
1S/C12H14N2O2/c1-7-2-3-11-9(4-7)8(6-14-11)5-10(13)12(15)16/h2-4,6,10,14H,5,13H2,1H3,(H,15,16)/t10-/m0/s1
Klucz InChI
HUNCSWANZMJLPM-JTQLQIEISA-N
Opis ogólny
5-Metylo-L-tryptofan, znany również jako 5-metylotryptofan, reprezentuje enancjomer 5-metylo-D-tryptofanu. Funkcjonując jako półprodukt w biosyntezie aminokwasu tryptofanu, działa jako prekursor niezbędnych kofaktorów, takich jak dinukleotyd nikotynamidoadeninowy (NAD) i fosforan dinukleotydu nikotynamidoadeninowego (NADP). Dodatkowo, 5-metylo-L-tryptofan odgrywa rolę w licznych reakcjach biochemicznych. W szczególności związek ten wykazuje właściwości przeciwnowotworowe, potencjalnie przypisywane jego wpływowi na ekspresję genów i regulację wzrostu.
Naszym celem jest dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. 5-Metylo-L-tryptofan to pochodna tryptofanu z grupą metylową w pozycji 5 pierścienia indolowego. Ta pochodna tryptofanu została wyprodukowana przy użyciu metody, która wytwarza mniej odpadów niż tradycyjne metody. Kliknij tutaj , aby uzyskać więcej informacji.
Zastosowanie
5-Metylo-L-tryptofan jest wszechstronnym związkiem, który znajduje zastosowanie w badaniach biochemicznych i metabolomicznych.
Cechy i korzyści
  • Idealny do badań biochemicznych i metabolomicznych
  • Produkt o wysokiej czystości do zastosowań badawczych
Inne uwagi
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)