SMB00930
5-Methoxy-L-tryptophan
98-102%
Synonim(y):
5-Methoxy-L-tryptophan, L-2-Amino-3-(5-methoxyindolyl)propionic acid
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98-102%
Postać
solid
aktywność optyczna
[α]20/D -30 to -28° in water
kolor
off-white to light yellow
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C12H14N2O3/c1-17-8-2-3-11-9(5-8)7(6-14-11)4-10(13)12(15)16/h2-3,5-6,10,14H,4,13H2,1H3,(H,15,16)/t10-/m0/s1
Klucz InChI
KVNPSKDDJARYKK-JTQLQIEISA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Can be used in Metabolomics and Biochemical research
- High-quality compound suitable for multiple research applications
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)