Merck
SMB01345
Sigma-Aldrich
N-Methyl-2-pyridone-5-carboxamide
Synonim(y):
1,6-dihydro-1-metylo-6-oksonikotynamid, 1-metylo-5-karboksyloamido-2-pirydon, 2-Py, 2PY, 3-karbamoilo-1-metylo-6-pirydon, N1-metylo-2-pirydono-5-karboksyamid, Me2PY, Met2PY, Nedifloramid, Nudifloramid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H8N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.77
Próba
≥95% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
solid
mp
210—21.5 °C
ciąg SMILES
[n]1([c](ccc(c1)C(=O)N)=O)C
InChI
1S/C7H8N2O2/c1-9-4-5(7(8)11)2-3-6(9)10/h2-4H,1H3,(H2,8,11)
Klucz InChI
JLQSXXWTCJPCBC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
N-metylo-2-pirydono-5-karboksyamid(2PY) jest jednym z końcowych produktów degradacji dinukleotydu nikotynoamidoadeninowego (NAD). Zwiększone stężenie 2PY w surowicy obserwuje się u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek (CRF), co wraz z pogorszeniem czynności nerek i jego właściwościami toksycznymi (znaczące hamowanie PARP-1) sugeruje, że 2PY jest toksyną mocznicową.
Zastosowanie
Badania metabolomiczne
Inne uwagi
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Boleslaw Rutkowski et al.
Kidney international. Supplement, (84), S19-S21 (2003-04-16)
N-methyl-2-pyridone-5-carboxamide (2PY) is one of the end products of nicotinamide-adenine dinucleotide (NAD) degradation. We recently found that serum 2PY concentrations in chronic renal failure (CRF) patients were enhanced to the values, which are potentially toxic. The aim of this study
Carolien P J Deen et al.
Nutrients, 12(7) (2020-07-16)
It is unclear whether niacin nutritional status is a target for improvement of long-term outcome after renal transplantation. The 24-h urinary excretion of N1-methylnicotinamide (N1-MN), as a biomarker of niacin status, has previously been shown to be negatively associated with