Merck
SMB01344
Sigma-Aldrich
N-Methyl-4-pyridone-5-carboxamide
Synonim(y):
1,4-Dihydro-1-methyl-4-oxo-3-pyridinecarboxamide, 1,4-Dihydro-1-methyl-4-oxo-nicotinamide, 1-Methyl-1,4-dihydro-4-oxo-3-pyridinecarboxamide, 1-Methyl-4-pyridone-3-carboxamide, 1-Methyl-4-pyridone-5-carboxamide, 4-Py, 4PY, Me4PY, Met4PY, N1-Methyl-4-pyridone-3-carboxamide, N1-Methyl-4-pyridone-5-carboxamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H8N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352205
NACRES:
NA.77
Próba
≥95% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
solid
InChI
1S/C7H8N2O2/c1-9-3-2-6(10)5(4-9)7(8)11/h2-4H,1H3,(H2,8,11)
Klucz InChI
KTLRWTOPTKGYQY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
N1-methyl-4-pyridone-5-carboxamide is involved in nicotinate and nicotinamide metabolism.
Zastosowanie
Metabolomics research
Inne uwagi
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Aurélie Lenglet et al.
Toxins, 8(11) (2016-11-18)
N-methyl-2-pyridone-5-carboxamide (2PY, a major metabolite of nicotinamide, NAM) was recently identified as a uremic toxin. Recent interventional trials using NAM to treat high levels of phosphorus in end-stage renal disease have highlighted new potential uremic toxicities of 2PY. In the