Merck
SMB00980
Sigma-Aldrich
Cortisol sulfate sodium salt
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
Kortyzol, 21-(wodorosiarczan), sól monosodowa (6CI, 7CI, 8CI), Siarczan 11,17-dihydroksy-3,20-dioksopregn-4-en-21-ylu sodu
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H30NaO8S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
465.51
Kod UNSPSC:
51420000
NACRES:
NA.25
klasa czystości
for analytical purposes
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
solid
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(COS(O)(O[Na])=O)[C@@]1(O)CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CCC4=CC(CC[C@]4(C)[C@@]3([H])[C@@H](O)C[C@@]21C)=O
InChI
1S/C21H30O8S.Na/c1-19-7-5-13(22)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(25,17(24)11-29-30(26,27)28)20(15,2)10-16(23)18(14)19;/h9,14-16,18,23,25H,3-8,10-11H2,1-2H3,(H,26,27,28);/q;+1/p-1/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-;/m0./s1
Klucz InChI
DJKQHUMDQFOLHE-WDCKKOMHSA-M
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Siarczan kortyzolu jest metabolitem steroidowego hormonu kortyzolu w moczu. Siarczan kortyzolu został zaproponowany jako biomarker raka płuc. Jego wysoki poziom odnotowano również w przypadku raka piersi, raka wątroby i innych nowotworów.
Zastosowanie
Sól sodowa siarczanu kortyzolu, pochodna hormonu kortyzolu, odgrywa kluczową rolę w wielu procesach fizjologicznych. Jego zastosowania w metabolomice obejmują badanie reakcji na stres, funkcji nadnerczy, metabolizmu i jego powiązań ze stanami takimi jak otyłość, cukrzyca i zaburzenia psychiczne. Ta wszechstronna cząsteczka jest szeroko wykorzystywana w badaniach biochemicznych i metabolomicznych ze względu na jej różnorodne zastosowania.
Cechy i korzyści
  • Wysokiej jakości cząsteczka odpowiednia do wielu zastosowań badawczych
  • Powszechnie stosowana w badaniach metabolomicznych i biochemicznych
Inne uwagi
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 1A - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Majda Haznadar et al.
Cancer epidemiology, biomarkers & prevention : a publication of the American Association for Cancer Research, cosponsored by the American Society of Preventive Oncology, 28(10), 1704-1711 (2019-07-31)
Liver cancer is the second leading cause of cancer-related deaths worldwide. With a predicted 2.4-fold rise in liver cancer incidence by 2020, there is an urgent need for early, inexpensive diagnostic biomarkers to deploy in the clinic. We employed ultraperformance