Kluczowe dokumenty
SMB00963
Desethylchloroquine
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
7-Chloro-4-{[4-(ethylamino)-1-methylbutyl]amino}quinoline, 4-[[1-Methyl-4-((ethylamino)butyl]amino)]-7-chloroquinoline, 7-Chloro-4-(4-N-ethylamino-1-methylbutylamino)quinoline, N-Desethyl chloroquine, N-Desethylchloroquine, N4-(7-Chloro-4-quinolinyl)-N1-ethyl-1,4-pentanediamine, Monodeethylchloroquine, Monodesethylchloroquine
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
research grade
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
powder or crystals
metody
HPLC: suitable
kolor
white to off-white
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
ClC(C=C1)=CC2=C1C(NC(CCCNCC)C)=CC=N2
InChI
1S/C16H22ClN3/c1-3-18-9-4-5-12(2)20-15-8-10-19-16-11-13(17)6-7-14(15)16/h6-8,10-12,18H,3-5,9H2,1-2H3,(H,19,20)
Klucz InChI
MCYUUUTUAAGOOT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)