Merck
SMB00975
Sigma-Aldrich
Bisdesethylchloroquine Hydrochloride
Synonim(y):
Chlorowodorek bisdesetylu chlorochiny, Chlorowodorek didesetylochlorochiny
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H18ClN3 · xHCl
Masa cząsteczkowa:
263.77 (free base basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.77
Próba
≥95% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
solid
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Clc1cc2nccc(c2cc1)NC(CCCN)C
InChI
1S/C14H18ClN3/c1-10(3-2-7-16)18-13-6-8-17-14-9-11(15)4-5-12(13)14/h4-6,8-10H,2-3,7,16H2,1H3,(H,17,18)
Klucz InChI
GYEDIFVVTRKXHP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Bisdesetylochlorochina jest bezpośrednim metabolitem hydroksychlorochiny i chlorochiny. Są to leki przeciwmalaryczne stosowane klinicznie w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS), tocznia rumieniowatego układowego (SLE) i innych zapalnych chorób reumatycznych. Leki te wpływają na aktywność lizosomalną i autofagię, oddziałują na stabilność błon i zmieniają szlaki sygnałowe oraz aktywność transkrypcyjną, co może skutkować modulacją produkcji cytokin i niektórych cząsteczek współstymulujących. Sposoby działania hydroksychlorochiny i chlorochiny są wciąż odkrywane, a ich metabolizm jest bardzo interesujący. Szlak metaboliczny: Cytochrom P450.
Zastosowanie
Badania metabolomiczne
Inne uwagi
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yashpal S Chhonker et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 1072, 320-327 (2017-12-06)
Hydroxychloroquine (HCQ) has been shown to disrupt autophagy and sensitize cancer cells to radiation and chemotherapeutic agents. However, the optimal delivery method, dose, and tumor concentrations required for these effects are not known. This is in part due to a
Bruno Charlier et al.
Biomedical chromatography : BMC, 32(8), e4258-e4258 (2018-04-19)
Hydroxychloroquine (HCQ) is an old antimalarial drug that has proven to be a safe and effective treatment for systemic lupus erythematosus (SLE) and other autoimmune diseases. Since hematic concentration of HCQ is closely related to the therapeutic response, monitoring the