Merck
PHR2438
Supelco
Chloroquine Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
4,7-Dichloroquinoline
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H5Cl2N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.05
Beilstein:
125359
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
agency
BP
EP
USP
traceable to USP 1118328
ciśnienie pary
0.0000811 kPa ( 25 °C)
rodzina API
chloroquine
Formularz
crystalline
opakowanie
pkg of 50 mg
kolor
white to brown
pH
3.86 (24.9 °C)
bp
298.4 °F (148°C)
mp
81-83 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: slightly soluble 0.037 g/L at 25 °C
ethanol: freely soluble
ether: freely soluble
gęstość
1.31 g/cm3 at 20 °C (971.4 hPa)
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
Clc1ccc2c(Cl)ccnc2c1
InChI
1S/C9H5Cl2N/c10-6-1-2-7-8(11)3-4-12-9(7)5-6/h1-5H
Klucz InChI
HXEWMTXDBOQQKO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Związek A związany z chlorochiną jest zanieczyszczeniem chlorochiny, leku 9-aminochinolinowego, który skutecznie hamuje infekcje wirusowe u ludzi.
Zastosowanie
Związany z chlorochiną związek A może być stosowany jako farmaceutyczny wzorzec pierwotny do oznaczania analitu w preparatach farmaceutycznych techniką chromatografii cieczowej (LC).
Związek A związany z chlorochiną może być stosowany jako wtórny wzorzec farmaceutyczny do oznaczania analitu w preparatach farmaceutycznych techniką chromatografii cieczowej (LC).
Komentarz do analizy
Te drugorzędne standardy oferują możliwość wielokrotnego śledzenia do podstawowych standardów USP, EP i BP, gdzie są one dostępne.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC4608 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chloroquine is a potent inhibitor of SARS coronavirus infection and spread
Vincent MJ, et al.
Virology Journal, 2(1), 1-10 (2005)