Kluczowe dokumenty
S6689
SynaptoRed™ C2
≥95% purity (HPLC), solid
Synonim(y):
FM4-64, N-(3-Triethylammoniopropyl)-4-(6-(4-(diethylamino)phenyl) hexatrienyl)pyridinium dibromide, Pyridinium, 4-[6-[4-(diethylamino)phenyl]- 1,3,5-hexatrienyl]-1-[3-(triethylammonio) propyl]-, dibromide
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
SynaptoRed™ C2, ≥95% (HPLC), solid
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
solid
metody
titration: suitable
kolor
deep purple
rozpuszczalność
DMSO: 10 mg/mL
εmax
≥37 at 538-548 nm in methanol
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[Br-].[Br-].CCN(CC)c1ccc(/C=C\C=C\C=C/c2cc[n+](CCC[N+](CC)(CC)CC)cc2)cc1
InChI
1S/C30H45N3.2BrH/c1-6-32(7-2)30-20-18-28(19-21-30)16-13-11-12-14-17-29-22-25-31(26-23-29)24-15-27-33(8-3,9-4)10-5;;/h11-14,16-23,25-26H,6-10,15,24,27H2,1-5H3;2*1H/q+2;;/p-2
Klucz InChI
AFVSZGYRRUMOFH-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?