574799
SynaptoRed™ Reagent
A lipophilic, water-soluble styrylpyridinium red fluoroprobe that is useful for staining active recycling synaptic vesicles.
Synonim(y):
SynaptoRed™ Reagent
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
kolor
dark purple
rozpuszczalność
water: 10 mg/mL
DMSO: soluble
methanol: soluble
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C30H45N3.2BrH/c1-6-32(7-2)30-20-18-28(19-21-30)16-13-11-12-14-17-29-22-25-31(26-23-29)24-15-27-33(8-3,9-4)10-5;;/h11-14,16-23,25-26H,6-10,15,24,27H2,1-5H3;2*1H/q+2;;/p-2
Klucz InChI
AFVSZGYRRUMOFH-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Rouze, N.C. and Schwartz, E.A. 1998. J. Neurosci.18, 8614.
Vida, T.A. and Emr, S.D. 1995. J. Cell Biol.128, 779.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3