Merck
S4131
Sigma-Aldrich
Sudan III
Dye content, ≥85%, technical grade, powder
Synonim(y):
1-[4-(Phenylazo)phenylazo]-2-naphthol, Cerasin Red, Fat Ponceau G, Fat Soluble Sudan, Scarlet B, Solvent Red 23, Sudan G, Sudan Red BK, Tony Red
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H16N4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
352.39
Numer w indeksie barw:
26100
Beilstein:
931185
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.47
Nazwa produktu
Sudan III, Technical grade
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
Formularz
powder
skład
Dye content, ≥85%
metody
microbe id | staining: suitable
mp
199 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
chloroform: 1 mg/mL, clear, red
λmaks.
508-512 nm in ethanol
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
Oc1ccc2ccccc2c1\N=N\c3ccc(cc3)\N=N\c4ccccc4
InChI
1S/C22H16N4O/c27-21-15-10-16-6-4-5-9-20(16)22(21)26-25-19-13-11-18(12-14-19)24-23-17-7-2-1-3-8-17/h1-15,27H/b24-23+,26-25+
Klucz InChI
FHNINJWBTRXEBC-QSZPNPOGSA-N
Opis ogólny
Sudan III is a non-ionic lipophilic dye. It belongs to the class of azo dyes. Sudan III is used for tissue ceroid and lipofuscin analysis and blood-cell staining. It is used to color waxes, oils and spirit varnishes. Sudan III stains triglycerides in frozen sections.
Zastosowanie
Sudan III has been used as an absorber to make turbid phantoms. It has also been used as a colorant to determine emulsification capacity.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Quality parameters of chicken breast meat affected by carcass scalding conditions
Silva-Buzanello RA, et al.
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences (2019)
Theoretical, experimental, and computational aspects of optical property determination of turbid media by using frequency-domain laser infrared photothermal radiometry
Nicolaides L, et al.
Journal of the Optical Society of America. A, Optics, image science, and vision, 18(10), 2548-2556 (2001)
Water and Solute Permeability of Plant Cuticles: Measurement and Data Analysis (2009)
Sudan dyes: are they dangerous for human health?
Fonovich TM
Drug and Chemical Toxicology, 36(3), 343-352 (2013)
Analytical and experimental aspects of optical property determination of turbid media using frequency-domain ptr
Analytical Sciences/Supplements Proceedings of 11th International Conference of Photoacoustic and Photothermal Phenomena, s326-s329 (2002)