Kluczowe dokumenty
R3258
Sigma-Aldrich
Test tube racks
Holds 90 x 13 mm tubes, 6 × 15 array
Synonim(y):
uchwyt rurki
About This Item
Kod UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.35
Właściwości
6 × 15 array
Holds 90 x 13 mm tubes
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F18746-0000
rozmiar
9.7 in. × 4.1 in. × 2 1/2 in.
Zastosowanie
Niemetalowe stojaki podwodne zachowują stabilność nawet w wirującej wodzie. Każdy stojak ma tabliczkę końcową do etykietowania, a także ponumerowane i oznaczone literami rzędy.
Cechy i korzyści
  • Polipropylenowe statywy na probówki Bel-Art są doskonałą alternatywą dla statywów drucianych.
  • Statywy zanurzeniowe zachowują stabilność nawet w burzliwej łaźni wodnej.
  • Posiadają płytki końcowe do etykietowania - dla łatwej identyfikacji probówek. Blokowane nóżki ułatwiają układanie stojaków w stosy do przechowywania.
  • Dostępne w wielu rozmiarach otworów, z wyborem trzech kolorów dla bezpieczeństwa i identyfikacji.
  • Możliwość sterylizacji w autoklawie parowym w temperaturze 121ºC (250ºF).
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)