Kluczowe dokumenty
S0700000
Sodium calcium edetate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Ethylenediaminetetraacetic acid calcium disodium salt, (Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid calcium disodium salt, EDTA calcium disodium salt, Edathamil
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
edta
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[Ca++].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.Ca.2Na/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;/q;+2;2*+1/p-4
Klucz InChI
SHWNNYZBHZIQQV-UHFFFAOYSA-J
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)