Kluczowe dokumenty
PHR1277
Nitrilotriacetic acid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Nitrilotriacetic acid, N,N-Bis(carboxymethyl)glycine, NTA, Tris(carboxymethyl)amine
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1463950
rodzina API
edta
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
245 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)CN(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C6H9NO6/c8-4(9)1-7(2-5(10)11)3-6(12)13/h1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)
Klucz InChI
MGFYIUFZLHCRTH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Polecane produkty
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
212.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
100 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)