PSRVD02
Multi-Parameter Refractive Index & Density Certified Reference Material at 15 °C, 20 °C and 25 °C, Single 30 mL
Nominal RI Value 1.4217 at 20 °C
About This Item
Polecane produkty
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Paragon Scientific Ltd
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- CRM certified in strict adherence to ISO 17025 / ISO 17034 under UKAS accreditation
- density measured and qualified following ASTM D1480
- ensures full compliance to ASTM and IP test method protocols
- low levels of uncertainty, guaranteeing maximum accuracy of data and dependable results
- supplied in 30 mL volume sealed glass vials for ample measurement readings
- 12-months shelf life as stated in the certificate of analysis (CoA)
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
158.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
70 °C - Pensky-Martens closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)