Kluczowe dokumenty
PHR8989
Supelco
Związek pokrewny morfinie B
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
Pseudomorphine, 2,2′-Bimorphine, 2,2′-Dehydrodimorphine, Oxydimorphine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H36N2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
568.66
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1448027
opakowanie
package of 25MG
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N1([C@H]2[C@H]3[C@@]4([C@@H](Oc5c4c(cc(c5O)c6c(c7c8c(c6)C[C@H]9N(CC[C@]%108[C@@H](O7)[C@H](C=C[C@H]%109)O)C)O)C2)[C@H](C=C3)O)CC1)C
InChI
1S/C34H36N2O6/c1-35-9-7-33-19-3-5-23(37)31(33)41-29-25(33)15(13-21(19)35)11-17(27(29)39)18-12-16-14-22-20-4-6-24(38)32-34(20,8-10-36(22)2)26(16)30(42-32)28(18)40/h3-6,11-12,19-24,31-32,37-40H,7-10,13-14H2,1-2H3/t19-,20-,21+,22+,23-,24-,31-,32-,33-,34-/m0/s1
Klucz InChI
FOJYFDFNGPRXDR-SQILNHJXSA-N
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Zastosowanie
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
Te drugorzędne standardy oferują możliwość wielokrotnego śledzenia do podstawowych standardów USP, EP i BP, gdzie są one dostępne.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)