Merck
IMPM-005-05
Supelco
10-Hydroxymorphine solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H19NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
301.34
Numer WE:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Formularz
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
100 μg/mL in methanol
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CN1CC[C@]23[C@H]4Oc5c(O)ccc(C(O)[C@@H]1[C@@H]2C=C[C@@H]4O)c35
InChI
1S/C17H19NO4/c1-18-7-6-17-9-3-5-11(20)16(17)22-15-10(19)4-2-8(12(15)17)14(21)13(9)18/h2-5,9,11,13-14,16,19-21H,6-7H2,1H3/t9-,11-,13-,14?,16-,17-/m0/s1
Klucz InChI
ISVKWTNAIRJURI-AKUCRQHZSA-N
Opis ogólny
10-hydroksymorfina jest potencjalnym zanieczyszczeniem powstającym podczas produkcji preparatów farmaceutycznych morfiny. Morfina jest silnym opiatowym lekiem przeciwbólowym stosowanym do łagodzenia zarówno ostrego, jak i przewlekłego silnego bólu. Ten certyfikowany roztwór 6534 może być stosowany jako materiał wyjściowy w kalibratorach lub kontrolach do różnych zastosowań LC/MS lub GC/MS, takich jak identyfikacja zanieczyszczeń.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
B Proksa
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 20(1-2), 179-183 (2000-03-07)
Separation of morphine and its oxidation products (10-S-hydroxymorphine, pseudomorphine and morphine N-oxide) by capillary zone electrophoresis in Tris-borate buffer in the presence of cyclodextrins was studied. Pyridoxine was used as an internal standard.
Morphine impurity with opioid activity is identified as 10 alpha-hydroxymorphine.
H Farsam et al.
Pharmaceutical research, 7(11), 1205-1207 (1990-11-01)
Seán S Kelly et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 92(3), 485-493 (2003-02-15)
Stability testing of morphine sulfate formulated with nonpareil sugar seeds (consisting of sucrose and starch) and fumaric acid revealed the formation of the three impurities 5-(hydroxymethyl)-2-furfural, 10-hydroxymorphine and 10-oxomorphine. 5-(Hydroxymethyl)-2-furfural was isolated via semipreparative HPLC utilizing volatile mobile phase constituents