Merck
Y0000452
Morphine sulfate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Morphine sulfate salt pentahydrate, Morphine hemi[sulfate pentahydrate]
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H40N2O10S · 5H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
758.83
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352210
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
morphine
producent / nazwa handlowa
EDQM
kontrola substancji
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.OS(O)(=O)=O.CN1CC[C@]23[C@H]4Oc5c(O)ccc(C[C@@H]1[C@@H]2C=C[C@@H]4O)c35.CN6CC[C@]78[C@H]9Oc%10c(O)ccc(C[C@@H]6[C@@H]7C=C[C@@H]9O)c8%10
InChI
1S/2C17H19NO3.H2O4S.5H2O/c2*1-18-7-6-17-10-3-5-13(20)16(17)21-15-12(19)4-2-9(14(15)17)8-11(10)18;1-5(2,3)4;;;;;/h2*2-5,10-11,13,16,19-20H,6-8H2,1H3;(H2,1,2,3,4);5*1H2/t2*10-,11+,13-,16-,17-;;;;;;/m00....../s1
Klucz InChI
GRVOTVYEFDAHCL-RTSZDRIGSA-N
informacje o genach
human ... OPRM1(4988)
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Siarczan morfiny EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hélène Mottaz et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 221, 105-115 (2016-12-25)
Opioid drugs, such as morphine (MO), detected in aquatic environments worldwide, may harm fish due to their semi-persistence and ability to potently interact with molecular targets conserved across vertebrates. Here, we established a waterborne bacterial lipopolysaccharide (LPS) challenge assay with
Mireia Carcolé et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 351(1), 224-232 (2014-09-11)
The administration of µ-opioid receptor (MOR), δ-opioid receptor (DOR), and cannabinoid 2 receptor (CB2R) agonists attenuates inflammatory pain. We investigated whether treatment with the heme oxygenase 1 (HO-1) inducer, cobalt protoporphyrin IX (CoPP), could modulate the local effects and expression
Noufissa Kabli et al.
Biochemical and biophysical research communications, 450(1), 906-911 (2014-07-01)
The μ-δ opioid receptor heteromer activates the pertussis toxin-resistant Gαz GTP-binding protein following stimulation by the δ-agonist deltorphin-II whereas μ- and δ-receptors activate the pertussis toxin-sensitive Gαi3 protein following stimulation by μ- and δ-agonists, respectively. Although the regulation of the
H Bidd et al.
Anaesthesia, 69(8), 872-877 (2014-05-23)
Pain distant to an operative site is under-reported but sometimes more severe than pain from the surgical site. Intra-operative passive movement could possibly reduce this pain. This preliminary study was designed to assess the practicalities of conducting a randomised controlled
Ehab Farag et al.
Anesthesiology, 121(2), 239-248 (2014-04-25)
Ultrasound guidance for continuous femoral perineural catheters may be supplemented by electrical stimulation through a needle or through a stimulating catheter. The authors tested the primary hypothesis that ultrasound guidance alone is noninferior on both postoperative pain scores and opioid