Kluczowe dokumenty
BP887
Diamorphine hydrochloride
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
Heroin hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H23NO5 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
405.87
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
morphine
Formularz
solid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
BP
drug control
estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Cl-].[N+H]1(C2[C@H]3[C@@]4(C(Oc5c4c(ccc5OC(=O)C)C2)[C@H](C=C3)OC(=O)C)CC1)C
InChI
1S/C21H23NO5.ClH/c1-11(23)25-16-6-4-13-10-15-14-5-7-17(26-12(2)24)20-21(14,8-9-22(15)3)18(13)19(16)27-20;/h4-7,14-15,17,20H,8-10H2,1-3H3;1H/t14-,15?,17-,20?,21-;/m0./s1
Klucz InChI
FZJYQGFGNHGSFX-FHKBNOCESA-N
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę, która go wydała. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei, która je wydała. W celu uzyskania dalszych informacji i wsparcia należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
Chlorowodorek diamorfiny BP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Brytyjskiej.
Stosowany również w monografiach takich jak
  • :Bupivacaine and Diamorphine InjectionDiamorphine
  • TabletsDiamorphine
  • Injection
  • Opakowanie
    Ilość jednostkowa: 150 mg. Zastrzega się możliwość zmian. Produkt jest dostarczany zgodnie z Farmakopeą Brytyjską. Aktualna ilość jednostkowa znajduje się na stronie British Pharmacopoeia.
    Inne uwagi
    Sales restrictions may apply.
    Piktogramy
    Skull and crossbones
    Hasło ostrzegawcze
    Danger
    Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
    Zwroty wskazujące środki ostrożności
    Klasyfikacja zagrożeń
    Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - STOT SE 3
    Organy docelowe
    Central nervous system
    Kod klasy składowania
    6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
    Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
    WGK 3
    Wybierz jedną z najnowszych wersji:
    Certyfikaty analizy (CoA)