PHR8988
Morphine Related Compound A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
Morphine N-oxide, 7,8-Didehydro-4,5alpha-epoxy-17-methylmorphinan-3,6alpha-diol, N- oxide, Genomorphine
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
agency
traceable to USP 1448016
opakowanie
pkg of 25MG
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
-10 to -25°C
InChI
1S/C17H19NO4/c1-18(21)7-6-17-10-3-5-13(20)16(17)22-15-12(19)4-2-9(14(15)17)8-11(10)18/h2-5,10-11,13,16,19-20H,6-8H2,1H3/t10-,11+,13-,16-,17-,18?/m0/s1
Klucz InChI
AMAPEXTUMXQULJ-APQDOHRLSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Polecane produkty
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)