Kluczowe dokumenty
PHR8900
6-Hydroxymelatonin
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
6-Hydroxymelatonin, 3-(N-Acetylaminoethyl)-6-hydroxy-5-methoxyindole
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
rodzina API
melatonin
Formularz
solid
opakowanie
pkg of 50 mg
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
ciąg SMILES
COc1cc2c(CCNC(C)=O)c[nH]c2cc1O
InChI
1S/C13H16N2O3/c1-8(16)14-4-3-9-7-15-11-6-12(17)13(18-2)5-10(9)11/h5-7,15,17H,3-4H2,1-2H3,(H,14,16)
Klucz InChI
OMYMRCXOJJZYKE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Polecane produkty
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)