Merck
PHR8823
Supelco
Chlorowodorek metadonu
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
(±)-Methadone hydrochloride, 6-Dimethylamino-4,4-diphenylheptan-3-one hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H27NO · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
345.91
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1398009
rodzina API
methadone
opakowanie
pkg of (500MG)
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
-10 to -25°C
ciąg SMILES
Cl.CCC(=O)C(CC(C)N(C)C)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C21H27NO.ClH/c1-5-20(23)21(16-17(2)22(3)4,18-12-8-6-9-13-18)19-14-10-7-11-15-19;/h6-15,17H,5,16H2,1-4H3;1H
Klucz InChI
FJQXCDYVZAHXNS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)