Merck
PHR8812
Supelco
Tramadol hydrochloride
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonim(y):
(±)-cis-2-(Dimethylaminomethyl)-1-(3-methoxyphenyl)cyclohexanol hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H25NO2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
299.84
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to EP Y0000155
traceable to USP 1672600
rodzina API
tramadol
opakowanie
pkg of 200MG
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
-10 to -25°C
ciąg SMILES
Cl.COc1cccc(c1)[C@@]2(O)CCCC[C@@H]2CN(C)C
InChI
1S/C16H25NO2.ClH/c1-17(2)12-14-7-4-5-10-16(14,18)13-8-6-9-15(11-13)19-3;/h6,8-9,11,14,18H,4-5,7,10,12H2,1-3H3;1H/t14-,16+;/m1./s1
Klucz InChI
PPKXEPBICJTCRU-XMZRARIVSA-N
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Działania biochem./fizjol.
Opioid analgesic; P450 substrate.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)