Kluczowe dokumenty
PHR3819
Kwas kargluminowy
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
N-Carbamyl-L-glutamic acid
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
USP 1096586
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 400 mg
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NC(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H10N2O5/c7-6(13)8-3(5(11)12)1-2-4(9)10/h3H,1-2H2,(H,9,10)(H,11,12)(H3,7,8,13)/t3-/m0/s1
Klucz InChI
LCQLHJZYVOQKHU-VKHMYHEASA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)