Kluczowe dokumenty
PHR3814
Supelco
Tizanidine Related Compound B
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
1-Acetyl-N-(5-chloro-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)-4,5-dihydro-1H-imidazol-2-amine, N-Acetyltizanidine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H10ClN5OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
295.75
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1667924
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 100 mg
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[s]1nc2c(n1)ccc(c2NC3=NCCN3C(=O)C)Cl
InChI
1S/C11H10ClN5OS/c1-6(18)17-5-4-13-11(17)14-9-7(12)2-3-8-10(9)16-19-15-8/h2-3H,4-5H2,1H3,(H,13,14)
Klucz InChI
NBGDKTHDTLEUQJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Zastosowanie
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
Te drugorzędne standardy oferują możliwość wielokrotnego śledzenia do podstawowych standardów USP, EP i BP, gdzie są one dostępne.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)