Merck
PHR3504
Supelco
Jodometan
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Iodomethane, Methyl iodide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CH3I
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
141.94
Beilstein:
969135
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
gęstość pary
4.89 (vs air)
ciśnienie pary
24.09 psi ( 55 °C)
7.89 psi ( 20 °C)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 mL
współczynnik refrakcji
n20/D 1.531 (lit.)
bp
41-43 °C (lit.)
mp
−64 (lit.)
gęstość
2.28 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
CI
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3
Klucz InChI
INQOMBQAUSQDDS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Zastosowanie
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
Te drugorzędne standardy oferują możliwość wielokrotnego śledzenia do podstawowych standardów USP, EP i BP, gdzie są one dostępne.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
89.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
32.1 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)