Merck
PHR3493
Supelco
trans-1,2-Dichloroethylene
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
trans-1,2-Dichloroethylene, trans-1,2-Dichloroethene, trans-Acetylene dichloride
About This Item
Wzór liniowy:
ClCH=CHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
96.94
Beilstein:
1420761
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
ciśnienie pary
5.16 psi ( 20 °C)
Formularz
liquid
granice wybuchowości
12.8 %
opakowanie
pkg of 1 mL
współczynnik refrakcji
n20/D 1.446 (lit.)
bp
48 °C (lit.)
mp
−50 °C (lit.)
gęstość
1.257 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl\C=C\Cl
InChI
1S/C2H2Cl2/c3-1-2-4/h1-2H/b2-1+
Klucz InChI
KFUSEUYYWQURPO-OWOJBTEDSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Zastosowanie
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
42.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
6 °C