Key Documents
PHR3358
Sulfamethoxazole Related Compound C
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
3-Amino-5-methylisoxazole, Sulfamethoxazole Impurity C (Ph. Eur.), 5-Methyl-3-isoxazolamine, NSC 159134
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
agency
traceable to USP 1631533
opakowanie
pkg of 30 mg
mp
59-61 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1cc(N)no1
InChI
1S/C4H6N2O/c1-3-2-4(5)6-7-3/h2H,1H3,(H2,5,6)
Klucz InChI
FKPXGNGUVSHWQQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)