Y0000261
Dextromethorphan impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
ent-3-Methoxymorphinan
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
dextromethorphan
producent / nazwa handlowa
EDQM
drug control
estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N1[C@H]2[C@@H]3C(CC1)(CCCC3)c4c(ccc(c4)OC)C2
InChI
1S/C17H23NO/c1-19-13-6-5-12-10-16-14-4-2-3-7-17(14,8-9-18-16)15(12)11-13/h5-6,11,14,16,18H,2-4,7-10H2,1H3/t14-,16-,17?/m1/s1
Klucz InChI
ILNSWVUXAPSPEH-IYNBXCLQSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)